Läs mer
5-(Chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-3,5,11H,4H2 |
| Formel vikt | 170.0135 |