missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloromethyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 22625-57-6 |
| Molekylformel | C4 H6 Cl N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6ClNO2/c5-1-3-2-6-4(7)8-3/h3H,1-2H2,(H,6,7) |
| LEDER | ClCC1CNC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 5-(chloromethyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.55 |
| Formel vikt | 135.0087 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?