Läs mer
5-(Chloromethyl)-2-phenyloxazolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Chloromethyl)-2-phenyloxazolidine |
| CAS | 69157-36-4 |
| Molekylformel | C10H12ClNO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | NSC 113414 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c11-6-9-7-12-10(13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10,12H,6-7H2 |
| LEDER | ClCC1CNC(O1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-(chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazolidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.66 |
| Formel vikt | 197.0607 |