Läs mer
5-(klormetyl)-2-fenylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10424685
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10424685 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10424685 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66324DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Chloromethyl)-2-phenylpyrimidine
CAS 886531-63-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H9ClN2
MDL-nummer MFCD09879948
Kvantitet 1 g
Synonym 5-chloromethyl-2-phenylpyrimidine, 5-chloromethyl pyrimidin-2-yl benzene, 5-chloromethyl-2-phenyl-1,3-diazine, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl-9ci
InChI-nyckel VJINEZQXTOUKNJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)CCl
IUPAC-namn 5-(klormetyl)-2-fenylpyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 204.657
PubChem CID 24229726
Formel vikt 204.66
Procent renhet 97%