Läs mer
5-(Chloromethyl)-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Chloromethyl)-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClNO2/c12-7-9-1-2-11(13-8-9)15-10-3-5-14-6-4-10/h1-2,8,10H,3-7H2 |
| Formel vikt | 227.0713 |