Läs mer
5-(klormetyl)-2-tien-2-ylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10401884
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10401884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10491694 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10401884 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66524CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 926921-78-0
Molekylformel C9H7ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 210.68
MDL-nummer MFCD09879950
InChI-nyckel HBGUDWOIHDHRCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-5-chloromethyl pyrimidin-2-yl thiophene, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-ylpyrimidine
PubChem CID 24229732
IUPAC-namn 5-(klormetyl)-2-tiofen-2-ylpyrimidin
LEDER ClCC1=CN=C(N=C1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Chloromethyl)-2-thien-2-ylpyrimidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 210.69
Procent renhet 97%