Läs mer
5-(klormetyl)-2-tien-2-ylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10491694
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10491694 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10401884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10491694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66524DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 926921-78-0
Molekylformel C9H7ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 210.68
MDL-nummer MFCD09879950
InChI-nyckel HBGUDWOIHDHRCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-5-chloromethyl pyrimidin-2-yl thiophene, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-ylpyrimidine
PubChem CID 24229732
IUPAC-namn 5-(klormetyl)-2-tiofen-2-ylpyrimidin
LEDER ClCC1=CN=C(N=C1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Chloromethyl)-2-thien-2-ylpyrimidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.69
Procent renhet 97%