Läs mer
5-(klormetyl)-3-(2-tienyl)-1,2,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10591292
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10591292 1 g 1g
10455132 250 mg 250mg
10516724 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10591292 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00120DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 63417-81-2
Molekylformel C7H5ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 200.64
MDL-nummer MFCD03407322
InChI-nyckel YOUDLOUFERNGRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-3-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-2-thienyl, 5-chloromethyl-3-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 2-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadia zole
PubChem CID 736830
IUPAC-namn 5-(klormetyl)-3-tiofen-2-yl-1,2,4-oxadiazol
LEDER ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Chloromethyl)-3-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.65
Procent renhet 95%