Läs mer
5-(klormetyl)-3-(4-klorfenyl)-1,2,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10573022
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10573022 250 mg 250mg
10141212 1 g 1g
10692495 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10573022 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer CD02742CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 57238-75-2
Molekylformel C9H6Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 229.06
MDL-nummer MFCD00119077
InChI-nyckel BJVYSQGEJHKTBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chloro-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, zlchem 1100
PubChem CID 2735758
IUPAC-namn 5-(klormetyl)-3-(4-klorfenyl)-1,2,4-oxadiazol
LEDER ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Kvantitet 250 mg
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 95%
Formel vikt 229.07
Procent renhet 95%