Läs mer
5-(klormetyl)-3-fenyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10216422
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10216422 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10152844 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10216422 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01832DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1822-94-2
Molekylformel C9H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 194.618
InChI-nyckel XMSYUUPMPGDIOE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 966714
IUPAC-namn 5-(klormetyl)-3-fenyl-l,2,4-oxadiazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl, pubchem16349, aronis24545, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-phenyl
Formel vikt 194.62
Procent renhet 97%