Läs mer
5-Chloronaphthalene-1-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloronaphthalene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 6291-07-2 |
| Molekylformel | C10 H6 Cl2 O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl2O2S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H |
| LEDER | Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 5-chloronaphthalene-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.12 |
| Formel vikt | 259.9466 |