Läs mer
5-kloraftalen-2-sulfonsyra, kaliumsalt, TRC
Produktkod. 30358989
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30358989 1 g
1 options
Produktkod. 30358989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3709251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloronaphthalene-2-sulfonic Acid, Potassium Salt
CAS 1024267-23-9
Molekylformel C10 H6 Cl O3 S . K
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H7ClO3S.K/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10;/h1-6H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
LEDER [K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1
IUPAC-namn kalium; 5-kloronaftalen-2-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 280.77
Formel vikt 279.9363