Läs mer
5-kloraftalen-2-sulfonsyra, kaliumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloronaphthalene-2-sulfonic Acid, Potassium Salt |
| CAS | 1024267-23-9 |
| Molekylformel | C10 H6 Cl O3 S . K |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClO3S.K/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10;/h1-6H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1 |
| IUPAC-namn | kalium; 5-kloronaftalen-2-sulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.77 |
| Formel vikt | 279.9363 |