Läs mer
5-kloroftalen-2-sulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloronaphthalene-2-sulfonyl Chloride |
| CAS | 89108-45-2 |
| Molekylformel | C10 H6 Cl2 O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl2O2S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H |
| LEDER | Clc1cccc2cc(ccc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 5-kloroftalen-2-sulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.12 |
| Formel vikt | 259.9466 |