Läs mer
5-kloroftalen-2-sulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30349307
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30349307 500 mg
1 options
Produktkod. 30349307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC371500500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloronaphthalene-2-sulfonyl Chloride
CAS 89108-45-2
Molekylformel C10 H6 Cl2 O2 S
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6Cl2O2S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H
LEDER Clc1cccc2cc(ccc12)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 5-kloroftalen-2-sulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 261.12
Formel vikt 259.9466
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.