Läs mer
5-Chloronicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloronicotinic Acid |
| CAS | 22620-27-5 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid, NSC 63881 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1cncc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 5-chloropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.554 |
| Formel vikt | 156.993 |