Läs mer
5-Chlorooxindole, 98%
Produktkod. 11449486
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449486 5 g 5g
11459486 25 g 25g
11469486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19210.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17630-75-0 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
5-klor-2-oxindol användes för kvantifiering av 5-klor-2-oxindol, samtidigt med alla dess potentiella positionsisomerer med användning av ett enda, mycket specifikt, normalfas kromatografiskt system. 5-klor-2-oxindol (5-kloroxindol) är ett utgångsmaterial för tenidapnatrium, en farmaceutisk läkemedelskandidat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-klor-2-oxindol användes för kvantifiering av 5-klor-2-oxindol, samtidigt med alla dess potentiella positionsisomerer med användning av ett enda, mycket specifikt, normalfas kromatografiskt system. 5-klor-2-oxindol (5-kloroxindol) är ett utgångsmaterial för tenidapnatrium, en farmaceutisk läkemedelskandidat.
Löslighet Lite löslig (2,0
g/L) (25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17630-75-0
Molekylformel C8H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 167.59
MDL-nummer MFCD00191927
InChI-nyckel WWJLCYHYLZZXBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorooxindole, 5-chloroindolin-2-one, 5-chloro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-chloro-2-indolinone, 5-chloro-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-chloro-2-oxindole, 2h-indol-2-one, 5-chloro-1,3-dihydro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2-indolinone, 5-chloro, 5-chlorooxindol
PubChem CID 152801
LEDER ClC1=CC=C2NC(=O)CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorooxindole
Smältpunkt 196°C to 200°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly Soluble (2.0g/L) (25°C).
IUPAC-namn 5-klor-2,3-dihydro-lH-indol-2-on
Formel vikt 167.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.