Läs mer
5-kloropent-1-yne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloropent-1-yne |
| CAS | 14267-92-6 |
| Molekylformel | C5H7Cl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl Chloride, 5-Chloro-1-pentyne |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2 |
| LEDER | ClCCCC#C |
| IUPAC-namn | 5-kloropent-1-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.56 |
| Formel vikt | 102.0236 |