Läs mer
5-Chloropentyl acetate, 90+%
Produktkod. 11468993
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11468993
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11111.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 20395-28-2 | C7H13ClO2 | 164.629 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20395-28-2
Molekylformel C7H13ClO2
Molekylvikt (g/mol) 164.629
MDL-nummer MFCD00013696
InChI-nyckel ZCYVIAZIVJNAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-n-amyl acetate, 1-acetoxy-5-chloropentane, 5-chloro-1-pentanol acetate, 5-chloro-1-amyl acetate, 5-chloro-1-acetoxypentane, 1-pentanol, 5-chloro-, acetate, 5-chloro-1-pentyl acetate, 1-pentanol, 5-chloro-, 1-acetate, 5-chloroamyl acetate, acetic acid 5-chloro-pentyl ester
PubChem CID 88521
IUPAC-namn 5-chloropentyl acetate
LEDER CC(=O)OCCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloropentyl acetate
Densitet 1.061
Kokpunkt 96°C to 98°C (11 mmHg)
Flampunkt 97°C (206°F)
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 250 g
Beilstein 1752107
Formel vikt 164.63
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.