Läs mer
5-Chloropyridazin-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloropyridazin-3-amine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-7-2-3/h1-2H,(H2,6,8) |
| Formel vikt | 129.55 |