Läs mer
5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine, Mikromol™
Beskrivning
5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine |
| CAS | 349125-10-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H7 Cl N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClN4O/c11-7-1-2-9(14-5-7)15-10(16)8-6-12-3-4-13-8/h1-6H,(H,14,15,16) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Clc1ccc(NC(=O)c2cnccn2)nc1 |
| Visa mer |