Läs mer
(5-Chloropyridin-2-yl)methanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Chloropyridin-2-yl)methanamine |
| CAS | 67938-76-5 |
| Molekylformel | C6 H7 Cl N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H,3,8H2 |
| LEDER | NCc1ccc(Cl)cn1 |
| IUPAC-namn | (5-chloropyridin-2-yl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.586 |
| Formel vikt | 142.03 |