Läs mer
5-kloropyridin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10748253
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10748253 50 g 50g
10147112 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10748253 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00891EE
Kemiska identifierare
CAS 74115-12-1
Molekylformel C5H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 129.543
MDL-nummer MFCD00006379
InChI-nyckel TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-hydroxypyridine, 5-chloro-3-pyridinol, 3-chloro-5-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 5-chloro, 5chloro-3-pyridinol, pubchem6628, 3-chloro-5-pyridinol, acmc-209otf, 5-chloranylpyridin-3-ol, 3chloro-5-hydroxypyridine
PubChem CID 582305
IUPAC-namn 5-klorpyridin-3-ol
LEDER C1=C(C=NC=C1Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloropyridin-3-ol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl(C5H3N)OH
Kvantitet 50 g
Formel vikt 129.55
Procent renhet 97%