Läs mer
5-Kloropyridin-2-borsyra, 95 %
Produktkod. 15439257
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439257 250 mg 250mg
15429257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52515.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 652148-91-9 | C5H5BClNO2 | 157,36 g/mol
5-klorpyridin-2-borsyra användes som reagens i organisk syntes. Används även som läkemedelsintermediärer. Används i suzuki-Miyaura kopplingsprocesser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-klorpyridin-2-borsyra användes som reagens i organisk syntes. Används även som läkemedelsintermediärer. Används i suzuki-Miyaura kopplingsprocesser.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 652148-91-9
Molekylformel C5H5BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.36
MDL-nummer MFCD07368862
InChI-nyckel JEGHCYRKSUGHJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-pyridineboronic acid, 5-chloropyridine-2-boronic acid, 5-chloropyridin-2-yl boronic acid, 2-borono-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-boronicacid, 3-chloropyridine-6-boronic acid, 5-chloro-2-pyridyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-pyridinyl, pubchem13568, acmc-209npx
PubChem CID 22832086
IUPAC-namn (5-klorpyridin-2-yl)borsyra
LEDER B(C1=NC=C(C=C1)Cl)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloropyridine-2-boronic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 157.37
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.