Läs mer
5-klorpyridin-2-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414007
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414007 1 g 1g
15424007 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30923.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 86873-60-1 | Molekylformel: C6H4ClNO2 | Molekylvikt: 157,553 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86873-60-1
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.553
MDL-nummer MFCD04114192
InChI-nyckel GJLOKYIYZIOIPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloropicolinic acid, 5-chloro-2-picolinic acid, 5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloro-2-carboxypyridine, 2-carboxy-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro, pubchem10379, 5-chloro-picolinic acid
PubChem CID 2762872
IUPAC-namn 5-klorpyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=NC=C1Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 166 °C till 171 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.56
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.