Läs mer
5-Chloropyridine-3-boronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15403777
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403777 250 mg 250mg
11322919 1 g 1g
11332919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15403777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27756.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872041-85-5
Molekylformel C5H5BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.36
MDL-nummer MFCD06798243
InChI-nyckel NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloropyridine-3-boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronic acid, 3-chloropyridine-5-boronic acid, 5-chloro-3-pyridinyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridyl boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-chloro-5-pyridyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronicacid, pubchem17397
PubChem CID 20111877
IUPAC-namn (5-klorpyridin-3-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 157.37
Procent renhet 95%