Läs mer
5-Kloropyrimidin-2,4(1H,3H)-dion (5-Kloruracil), Mikromol™
Description
5-Kloropyrimidin-2,4(1H,3H)-dion (5-Kloruracil)
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorouracil |
| CAS | 1820-81-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Chlorouracil |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H3 Cl N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Fluorouracil Imp. E (EP), Fluorouracil USP Related Compound E, Fluorouracil USP RC E, 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Chlorouracil, Fluorouracil Related Compound E, Fluorouracil Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H |
| LEDER | ClC1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-klor-1H-pyrimidin-2,4-dion |
| Show More |