missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloroquinoline-8-sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloroquinoline-8-sulfonic Acid |
| CAS | 90225-09-5 |
| Molekylformel | C9 H6 Cl N O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO3S/c10-7-3-4-8(15(12,13)14)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5H,(H,12,13,14) |
| LEDER | OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2cccnc12 |
| IUPAC-namn | 5-chloroquinoline-8-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.67 |
| Formel vikt | 242.9757 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?