Läs mer
5-Chloroquinoline-8-sulfonic Acid, TRC
Produktkod. 30359173
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30359173 100 mg
1 options
Produktkod. 30359173 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC381245100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloroquinoline-8-sulfonic Acid
CAS 90225-09-5
Molekylformel C9 H6 Cl N O3 S
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO3S/c10-7-3-4-8(15(12,13)14)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5H,(H,12,13,14)
LEDER OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2cccnc12
IUPAC-namn 5-chloroquinoline-8-sulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 243.67
Formel vikt 242.9757