Specifications
| Alfa vektor | CHLOROQUINOLINE |
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloroquinoline |
| CAS | 635-27-8 |
| Smältpunkt | 28°C to 32°C |
| Flampunkt | 263°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C9 H6 Cl N |
| MDL-nummer | 00239413 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.61 |