Läs mer
5-Chloroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloroquinoline |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClN/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H |
| Formel vikt | 163.0189 |