Läs mer
5-Chlorosalicylaldehyde, 98%
Produktkod. 10471011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10471011
Brand: Thermo Scientific Acros 405031000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 635-93-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 635-93-8
Molekylformel C7H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.57
MDL-nummer MFCD00003331
InChI-nyckel FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy, 4-chloro-2-formylphenol, salicylaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, unii-4gcc8zkm3o, 5-chloro-salicylaldehyde, 4gcc8zkm3o, 5-chloro-2-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 12481
IUPAC-namn 5-klor-2-hydroxibensaldehyd
LEDER OC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorosalicylaldehyde
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 102°C to 103°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 156.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.