Läs mer
5-Chlorosalicylaldehyde, 98%
Produktkod. 11447996
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447996 5 g 5g
11457996 25 g 25g
11467996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14069.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 635-93-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 635-93-8
Molekylformel C7H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.57
MDL-nummer MFCD00003331
InChI-nyckel FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy, 4-chloro-2-formylphenol, salicylaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, unii-4gcc8zkm3o, 5-chloro-salicylaldehyde, 4gcc8zkm3o, 5-chloro-2-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 12481
IUPAC-namn 5-klor-2-hydroxibensaldehyd
LEDER OC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorosalicylaldehyde
Smältpunkt 99°C to 103°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 636632
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 156.57
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.