Läs mer
5-klorosalicylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorosalicylic Acid |
| CAS | 321-14-2 |
| Molekylformel | C7H5ClO3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 5-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 30111, 2-Hydroxy-5-chlorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O |
| IUPAC-namn | 5-klor-2-hydroxybensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.57 |
| Formel vikt | 171.9927 |