Läs mer
5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite |
| CAS | 1620086-77-2 |
| Molekylformel | C13H19ClNO2P |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 6-Chloro-N,N-bis(1-methylethyl)-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19ClNO2P/c1-9(2)15(10(3)4)18-16-8-11-7-12(14)5-6-13(11)17-18/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)N(C(C)C)P1OCc2cc(Cl)ccc2O1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-N,N-di(propan-2-yl)-4H-1,3,2-benzodioxaphosphinin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.72 |
| Formel vikt | 287.0842 |