Läs mer
5-Klorosulfonyl-2-fluorobenzosyra, 97 %
Produktkod. 15406247
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406247 10 g 10g
15496237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33431.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 37098-75-2 | C7H4ClFO4S | 238,613 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37098-75-2
Molekylformel C7H4ClFO4S
Molekylvikt (g/mol) 238.613
MDL-nummer MFCD03030335
InChI-nyckel CISMZCVQNVNWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-5-chlorosulfonyl benzoic acid, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro, 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoicacid, acmc-1afaw, ksc577o0r, 2-fluoro-5-chlorosulfonylbenzoic acid
PubChem CID 608984
IUPAC-namn 5-klorsulfonyl-2-fluorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid
Smältpunkt 111 °C till 113 °C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 238.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.