Läs mer
5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 236.63 |
| Procent renhet | 97% |