missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chlorosulfonyl-2-methoxybenzoic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorosulfonyl-2-methoxybenzoic Acid-d3 |
| CAS | 123958-84-9 |
| Molekylformel | C8H4D3ClO5S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Methoxy-5-chlorosulfonylbenzoic Acid-d3, 3-Carboxy-4-methoxybenzenesulfonyl-d3 Chloride, 5-(Chlorosulfonyl)-2-(methyloxy)benzoic Acid-d3, 5-(Chlorosulfonyl)-o-anisic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 5-chlorosulfonyl-2-(trideuteriomethoxy)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.67 |
| Formel vikt | 252.9891 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?