missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chlorosulfonyl-4-methylisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorosulfonyl-4-methylisoquinoline |
| CAS | 194032-16-1 |
| Molekylformel | C10 H8 Cl N O2 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-12-6-8-3-2-4-9(10(7)8)15(11,13)14/h2-6H,1H3 |
| LEDER | Cc1cncc2cccc(c12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-methylisoquinoline-5-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.69 |
| Formel vikt | 240.9964 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?