missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(Chlorosulfonyl) Isatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Chlorosulfonyl) Isatin |
| CAS | 132898-96-5 |
| Molekylformel | C8H4ClNO4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dihydro-2,3-dioxo-1H-indole-5-sulfonyl Chloride, 5-Isatinsulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClNO4S/c9-15(13,14)4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12) |
| LEDER | ClS(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dioxo-1H-indole-5-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.64 |
| Formel vikt | 244.955 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?