Läs mer
5-Klorotropen-2-borsyra, 97+%
Produktkod. 10017561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10017561 1 g Glasflaska 1g
10031704 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10017561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359010010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 162607-18-3 | C4H4BClO2S | 162,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162607-18-3
Molekylformel C4H4BClO2S
Molekylvikt (g/mol) 162.39
MDL-nummer MFCD00236030
InChI-nyckel JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorothiophene-2-boronic acid, 5-chloro-2-thienylboronic acid, 5-chlorothiophen-2-yl boronic acid, 5-chloro-2-thiopheneboronic acid, 5-chlorothiophen-2-boronic acid, 5-chlorothiophen-2-yl boranediol, 5-chlorothiphene 2-boronic acid, 5-chloro-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-thienyl, 5-chlorothiophene-2-boronicacid
PubChem CID 2734324
IUPAC-namn (5-klortiofen-2-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(Cl)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
Smältpunkt 136.0°C to 140.0°C
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 162.4
Procent renhet 97+%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.