Läs mer
5-Klorotropen-2-karbonylklorid, 98 %
Produktkod. 15498018
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498018 5 g 5g
15408028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61474.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 42518-98-9 | C5H2Cl2OS | 181,03 g/mol
5-klortiofen-2-karbonylklorid används som mellanprodukt för rivaroxaban.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 5-klortiofen-2-karbonylklorid används som mellanprodukt
för rivaroxaban.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvara borta från vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42518-98-9
Molekylformel C5H2Cl2OS
Molekylvikt (g/mol) 181.03
MDL-nummer MFCD00043886
InChI-nyckel BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 5-chorothiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro, pubchem16132, ksc235i7t, 5-chlorothiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoylchloride
PubChem CID 589223
IUPAC-namn 5-klortiofen-2-karbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Smältpunkt 4 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 181.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.