Läs mer
5-klorothiofen-2-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11412228
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412228 5 g 5g
11422228 25 g 25g
11432228 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15209.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24065-33-6 | C5H3ClO2S | 162,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24065-33-6
Molekylformel C5H3ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 162.59
MDL-nummer MFCD00041426
InChI-nyckel QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
PubChem CID 95048
IUPAC-namn 5-klortiofen-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 149°C to 152°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 118361
Formel vikt 162.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.