Läs mer
5-chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10026013 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10026013 25 g Glass bottle 25g
10002041 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10026013 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352160250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 24065-33-6
Molekylformel C5H3ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 162.59
MDL-nummer MFCD00041426
InChI-nyckel QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
PubChem CID 95048
IUPAC-namn 5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 146°C to 150°C
Färg Cream-Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Formel vikt 162.6
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.