Läs mer
5-klorotiofen-2-karboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 30050418
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050418 25 mg
17942886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050418 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1081.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-klorotiofen-2-karboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
CAS 24065-33-6
Analyt- eller komponentnamn 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H3 Cl O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, 2-Chloro-5-carboxythiophene, 2-Chloro-5-thiophenecarboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Chlorothiophen-2-carboxylic acid, NSC 14776, Rivaroxaban Impurity F
InChI formel InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
LEDER OC(=O)c1ccc(Cl)s1
IUPAC-namn 5-klorothiofen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 162.59
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 161,9542 g/mol