Läs mer
5-Chlorothiophene-2-sulfonamide, 97%
Produktkod. 11474457
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474457 1 g 1g
11484457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20477.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53595-66-7 | C4H4ClNO2S2 | 197.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53595-66-7
Molekylformel C4H4ClNO2S2
Molekylvikt (g/mol) 197.65
MDL-nummer MFCD00052584
InChI-nyckel RKLQLYBJAZBSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenesulfonamide, 2-thiophenesulfonamide, 5-chloro, 2-chloro thiophene-5-sulfonamide, pubchem7381, 5-chlorothiophenesulfonamide, 4-18-00-06708 beilstein handbook reference, ksc490i0r, 2-chloro-5-sulfamoylthiophene, 5-chloro-2-thienylsulphonamide
PubChem CID 1241301
IUPAC-namn 5-klortiofen-2-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorothiophene-2-sulfonamide
Smältpunkt 115°C to 118°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.67
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.