Läs mer
5-Klorotropen-2-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11433774
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433774 5 g 5g
11423774 1 g 1g
11334659 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433774 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11348.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 2766-74-7 | C4H2Cl2O2S2 | 217,08 g/mol
5-klortiofen-2-sulfonylklorid är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används vid framställning av Notch-1-sparingγ -sekretashämmare för behandling av Alzheimers sjukdom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2766-74-7
Molekylformel C4H2Cl2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 217.08
MDL-nummer MFCD00051667
InChI-nyckel SORSTNOXGOXWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorothiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chlorothiophenesulphonyl chloride, 5-chloro-2-thienylsulfonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chlorothiophenesulfonyl chloride, 5-chlorothiophen-2-sulfonyl chloride, 5-chlorothiophene-2-sulphonylchloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-chloro
PubChem CID 2733925
IUPAC-namn 5-klortiofen-2-sulfonylklorid
LEDER ClC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
Densitet 1.623
Kokpunkt 117 °C till 120 °C (14 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.586
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 130710
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 217.09
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.