Läs mer
5-Chlorotryptamine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11416556
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416556 1 g 1g
11426556 5 g 5g
11436556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24805.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 942-26-7
Molekylformel C10H12Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 231.12
MDL-nummer MFCD00051990
InChI-nyckel PBANXRNIXGEHPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorotryptamine hydrochloride, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 5-chlorotryptamine hcl, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine monohydrochloride, 5-chlorotryptamine monohydrochloride, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethylamine hydrochloride, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine hcl, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethan-1-amine hydrochloride, 5-chloro-3-2-aminoethyl indole hydrochloride
PubChem CID 2827494
IUPAC-namn 2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CN2)CCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorotryptamine hydrochloride
Smältpunkt ∼290°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 3718105
Formel vikt 231.13
Procent renhet 98%