missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Chlorotryptamine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11436556
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436556 25 g 25g
11416556 1 g 1g
11426556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11436556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24805.14
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 942-26-7
Molekylformel C10H12Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 231.12
MDL-nummer MFCD00051990
InChI-nyckel PBANXRNIXGEHPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorotryptamine hydrochloride, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 5-chlorotryptamine hcl, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine monohydrochloride, 5-chlorotryptamine monohydrochloride, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethylamine hydrochloride, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine hcl, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethan-1-amine hydrochloride, 5-chloro-3-2-aminoethyl indole hydrochloride
PubChem CID 2827494
IUPAC-namn 2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CN2)CCN.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Chlorotryptamine hydrochloride
Smältpunkt ∼290°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3718105
Formel vikt 231.13
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.