Läs mer
5-klorouracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11408953
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408953 5 g 5g
11418953 25 g 25g
11428953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11084.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1820-81-1 | C4H3ClN2O2 | 146.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1820-81-1
Molekylformel C4H3ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 146.53
MDL-nummer MFCD00006019
InChI-nyckel ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorouracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloro, uracil, 5-chloro, 5-chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, unii-7lq4v03rny, 7lq4v03rny, 5-chloro-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione 5-chlorouracil, zlchem 428
PubChem CID 15758
ChEBI CHEBI:60762
LEDER ClC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorouracil
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 127173
IUPAC-namn 5-klor-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
Formel vikt 146.53
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.